Få mere at vide
Natriumlaktat, 50% w/w i vand, Pharmpur , Scharlab
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 867-56-1 |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | C3H5NaO3 |
| InChI nøgle | NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYNA-M |
| SMIL | [Na+].CC(O)C([O-])=O |
| IUPAC navn | natrium-2-hydroxypropanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.06 |
| Grad | Pharmpur |