Få mere at vide
Natrium L-(+)-tartrat dihydrat, ACS, 99,0-101,0%
Artikelnummer. 11377548
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377548 100 g 100g
11367548 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033242.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6106-24-7 | C4H8Na2O8 | 230,08 g/mol
Natrium L-(+)-tartrat bruges som emulgator, som fødevaretilsætningsstoffer, bindemiddel i fødevarer som gelé, margarine og pølseskind. Det bruges som en fælles primær standard for Karl Fischer titrering for at måle vandindholdet. Det bruges også som buffere til molekylærbiologi og cellekulturapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6106-24-7
Molekylær formel C4H8Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 230.08
MDL nummer MFCD00150035
InChI nøgle FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
Synonym unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
PubChem CID 131855972
SMIL O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium L-(+)-tartrate dihydrate
Smeltepunkt ∽150°C-2H2O
Navn note Suitable for Karl Fischer reagent standardization
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.0 - 101.0%
Beilstein 6121732
Opløselighedsinformation Soluble in waterSoluble in water. Insoluble in alcohol and organic solvents.
IUPAC navn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutandisyre;natrium;dihydrat
Formel vægt 230.08 (194.06 Anhydrous)
Grad ACS
Tæthed 1.82