Få mere at vide
Natrium L-(+)-tartat dihydrat, 99%
Beskrivelse
Natrium-L-(+)-tartrat-dihydrat anvendes i buffere til molekylærbiologi og cellekulturapplikationer. Det bruges også som emulgator og bindemiddel i fødevarer som gelé, margarine og pølsetarme og også som fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natrium L-(+)-tartrat dihydrat anvendes i buffere til molekylærbiologi og cellekulturapplikationer. Det bruges også som emulgator og bindemiddel i fødevarer som gelé, margarine og pølsetarme og også som fødevaretilsætningsstof.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand (290 mg/ml ved 20 °C). Uopløseligt i alkohol og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium L-(+)-tartrate dihydrate |
| Smeltepunkt | ∼150 °C (i -2H2O) |
| Tæthed | 1.82 |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 6121732 |
| Merck Index | 14,8684 |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i vand (290 mg/ml ved 20 °C). Uopløseligt i alkohol og organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 230,08 (194,06 Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.