Få mere at vide
Natrium L-(+)-vinsyre dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30012647
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012647 100 g
30007247 10 g
30003860 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012647 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS673050100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6106-24-7
Molekylær formel C4 H4 O6 . 2 Na . 2 H2 O
Molekylvægt (g/mol) 230.08
Synonym Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, sodium salt, hydrate (1:2:2), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, disodium salt, dihydrate (9CI), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [R-(R*,R*)]-, disodium salt, dihydrate, Tartaric acid, disodium salt, dihydrate (8CI), Disodium tartarate dihydrate, Disodium tartrate dihydrate, Sodium tartrate dihydrate
IUPAC navn disodium; (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioat; dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Tartrate Dihydrate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
Formel vægt 230.0015