Få mere at vide
Sodium L-Pyroglutamate (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium L-Pyroglutamate (Technical Grade) |
| CAS | 28874-51-3 |
| Molekylær formel | C5H6NNaO3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3.Na/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9;/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1 |
| SMIL | [Na+].[O-]C(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1 |
| IUPAC navn | sodium;(2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.1 |
| Formel vægt | 151.0245 |