Få mere at vide
Sodium L-lactate, 98+%
Artikelnummer. p-7046476
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11353556
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14500.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 867-56-1 | C3H5NaO3
Natrium L-lactat bruges som fødevaretilsætningsstof, konserveringsmiddel, surhedsregulerende middel og fyldemiddel. Det finder anvendelse i shampoo og flydende sæber og andre relaterede produkter. Det fungerer som et effektivt fugtighedsmiddel og fugtighedscreme. Det bruges til behandling af arytmier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natrium L-lactat anvendes som fødevaretilsætningsstof, konserveringsmiddel, surhedsregulerende middel og fyldemiddel. Det finder anvendelse i shampoo og flydende sæber og andre relaterede produkter. Det fungerer som et effektivt fugtighedsmiddel og fugtighedscreme. Det bruges til behandling af arytmier.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 867-56-1
Molekylær formel C3H5NaO3
MDL nummer MFCD00066576
Synonym sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium L-lactate
Smeltepunkt ∼160°C
Mængde 5 g
Beilstein 4567087
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 112.06
Procent renhed ≥98%
Følsomhed Hygroscopic