Få mere at vide
Natrium L-laktat, 98+%
Artikelnummer. 11353556
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353556 5 g 5g
11363556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14500.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.83 DKK
    376.65 DKK / 5g
    Spare 70.18 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 867-56-1 ∣ C3H5NaO3
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Applikationer
Natrium L-laktat bruges som fødevaretilsætningsstof, konserveringsmiddel, surhedsregulator og fyldmiddel. Det anvendes i shampoo og flydende sæber samt andre relaterede produkter. Det fungerer som en effektiv fugtgiver og fugtighedscreme. Det bruges til behandling af arytmier.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Hygroskopisk. Opbevar det et køligt sted. Uforenelig med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 867-56-1
Molekylær formel C3H5NaO3
MDL nummer MFCD00066576
Synonym sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium L-lactate
Smeltepunkt ∼160 °C
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller stykker
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroskopisk
Beilstein 4567087
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Molekylvægt (g/mol) 112.06
Formel vægt 112.06
Procent renhed ≥98%
Grad Ubedømt