Få mere at vide
Sodium L-Lactate-3,3,3-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Lactic Acid-d3 Sodium Salt |
| CAS | 285979-84-2 |
| Molekylær formel | C3 2H3 H2 O3 . Na |
| Mængde | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4 H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1D3; |
| SMIL | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])[C@H](O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;(2 S)-3,3,3-trideuterio-2-hydroxypropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.08 |
| Formel vægt | 115.0325 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 96% Chemical Purity |