Få mere at vide
Sodium isopropoxide
Artikelnummer. p-4407908
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11483770
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089446.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 683-60-3 | C3H7NaO | 82.078 g/mol
Natriumisopropoxid anvendes til fremstilling af ibuprofenmellemprodukt. Det er involveret i reaktioner såsom polymerisation af butadien. Yderligere fungerer det som en katalysator ved fremstillingen af acetone og dets derivater. Derudover bruges det som opløsningsmiddel og fungerer som et antiseptisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 683-60-3
Molekylær formel C3H7NaO
Molekylvægt (g/mol) 82.078
MDL nummer MFCD00061566
InChI nøgle WBQTXTBONIWRGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium propan-2-olate, sodium isopropoxide, 2-propanol, sodium salt, isopropoxysodium, iprona, naoipr, 2-propanol, sodium salt 1:1, i-prona, nao-ipr, sodium isopropanolate
PubChem CID 10920443
IUPAC navn natrium;propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium isopropoxide
Smeltepunkt 70°C to 75°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in tetrahydrofuran.
Formel vægt 82.08
Fysisk form Krystallinsk