Få mere at vide
Sodium isopropoxide
Artikelnummer. 11493770
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493770 100 g 100g
11483770 5 g -
11403780 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493770 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089446.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 683-60-3 | C3H7NaO | 82.078 g/mol
Natriumisopropoxid anvendes til fremstilling af ibuprofenmellemprodukt. Det er involveret i reaktioner såsom polymerisation af butadien. Yderligere fungerer det som en katalysator ved fremstillingen af acetone og dets derivater. Derudover bruges det som opløsningsmiddel og fungerer som et antiseptisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 683-60-3
Molekylær formel C3H7NaO
Molekylvægt (g/mol) 82.078
MDL nummer MFCD00061566
InChI nøgle WBQTXTBONIWRGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium propan-2-olate, sodium isopropoxide, 2-propanol, sodium salt, isopropoxysodium, iprona, naoipr, 2-propanol, sodium salt 1:1, i-prona, nao-ipr, sodium isopropanolate
PubChem CID 10920443
IUPAC navn natrium;propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium isopropoxide
Smeltepunkt 70°C to 75°C
Farve Hvid
Lineær formel NaOCH(CH3)2
Mængde 100 g
FN nummer UN3206
Følsomhed Air and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in tetrahydrofuran.
Formel vægt 82.08
Fysisk form Krystallinsk