Få mere at vide
Natrium, ionkromatografi standardopløsning, Specpure™ Na + ∣1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406385
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15406385 100 mL Plastflaske 100ml
1 options
Artikelnummer. 15406385 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041696.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1067.18 DKK
    960.65 DKK / 100ml
    Spare 106.53 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium, Ion chromatography standard solution
CAS 7440-23-5
Emballage Plastflaske
Molekylær formel Na
MDL nummer MFCD00085307
Mængde 100 mL
Synonym natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, monosodium
InChI nøgle KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Na]
IUPAC navn natrium
Molekylvægt (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Fysisk form Væske