Få mere at vide
Natriumiodid, ultratørt, 99,999% (metalbasis)
Descripción
Natriumiodid bruges almindeligvis til at forhindre jodmangel. Anvendes som analytiske reagenser til fremstilling af desinfektionsmidler, antiseptika, deodoranter og medicin. De bruges i bageingrediensbalsam og som dyrefoder. Det bruges til omdannelse af alkylchlorider til alkyliodider, såsom til behandling af skjoldbruskkirtelkræft og hyperthyroidisme og i scintillationsdetektorer, traditionelt inden for nuklearmedicin, geofysik, kernefysik og miljømålinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Especificaciones
Especificaciones
| Kogepunkt | 1300 °C til 1304 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium iodide |
| Smeltepunkt | 651 °C |
| Navn note | Ultratør |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Ampul |
| Brydningsindeks | 1.7745 |
| Mostrar más |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.