Få mere at vide
Natriumiodid, ultra tør, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451047
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451047 5 g 5g
15461047 25 g 25g
15476015 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013604.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7681-82-5 | INa | 149.894 g/mol
Natriumiodid bruges almindeligvis til at forhindre jodmangel. Anvendes som analytiske reagenser til fremstilling af desinfektionsmidler, antiseptika, deodoranter og medicin. De bruges i bageingrediensbalsam og som dyrefoder. Det bruges til omdannelse af alkylchlorider til alkyliodider, såsom til behandling af skjoldbruskkirtelkræft og hyperthyroidisme og i scintillationsdetektorer, traditionelt inden for nuklearmedicin, geofysik, kernefysik og miljømålinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-82-5
Molekylær formel INa
Molekylvægt (g/mol) 149.894
MDL nummer MFCD00003532
InChI nøgle FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC navn natrium; jodid
SMIL [Na+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1300°C to 1304°C
Kemisk navn eller materiale Sodium iodide
Smeltepunkt 651°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,8631
Opløselighedsinformation Very soluble in water and liquid ammonia. Freely soluble in acetone,formic acid,formamide,methanol,and acetonitrile. Soluble in N,N-dimethylformamide.
Formel vægt 149.89
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Brydningsindeks 1.7745
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 3.67 g/mL