Få mere at vide
Natriumiodid, ultratørt, 99,99% (metalbaseret)
Beskrivelse
Natriumiodid bruges ofte til at forebygge jodmangel. Bruges som analytiske reagenser i fremstilling af desinfektionsmidler, antiseptika, deodoranter og medicin. De anvendes i bageingrediensbalsam og som dyrefoder. Det bruges til omdannelse af alkylchlorider til alkyliodid, såsom i behandling af skjoldbruskkirtelkræft og hyperthyreose samt i scintillationsdetektorer, traditionelt i nuklearmedicin, geofysik, nuklearfysik og miljømålinger.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1300 °C til 1304 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium iodide |
| Smeltepunkt | 651 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.7745 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Vis mere |