Få mere at vide
Sodium iodide, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Beskrivelse
Natriumiodid bruges almindeligvis til at forhindre jodmangel. Anvendes som analytiske reagenser til fremstilling af desinfektionsmidler, antiseptika, deodoranter og medicin. De bruges i bageingrediensbalsam og som dyrefoder. Det bruges til omdannelse af alkylchlorider til alkyliodider, såsom til behandling af skjoldbruskkirtelkræft og hyperthyroidisme og i scintillationsdetektorer, traditionelt inden for nuklearmedicin, geofysik, kernefysik og miljømålinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1300°C to 1304°C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium iodide |
| Smeltepunkt | 651°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol,glycerol and acetone. Insoluble in ether. |
| Formel vægt | 149.89 |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium iodide
- Fare
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium iodide