Få mere at vide
Sodium iodide, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11430021
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430021 25 g 25g
11440021 100 g 100g
11450021 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430021 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044766.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7681-82-5 | INa | 149.894 g/mol
Natriumiodid bruges almindeligvis til at forhindre jodmangel. Anvendes som analytiske reagenser til fremstilling af desinfektionsmidler, antiseptika, deodoranter og medicin. De bruges i bageingrediensbalsam og som dyrefoder. Det bruges til omdannelse af alkylchlorider til alkyliodider, såsom til behandling af skjoldbruskkirtelkræft og hyperthyroidisme og i scintillationsdetektorer, traditionelt inden for nuklearmedicin, geofysik, kernefysik og miljømålinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-82-5
Molekylær formel INa
Molekylvægt (g/mol) 149.894
MDL nummer MFCD00003532
InChI nøgle FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC navn natrium; jodid
SMIL [Na+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1300°C to 1304°C
Kemisk navn eller materiale Sodium iodide
Smeltepunkt 651°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,glycerol and acetone. Insoluble in ether.
Formel vægt 149.89
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.7745
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.67
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide