Få mere at vide
Sodium iodide, ultra dry, 99.98% (metals basis)
Artikelnummer. 11355757
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355757 500 g 500g
11345757 25 g 25g
11335757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043447.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used as iodine supplement, expectorant or in its radioactive (I-131) form as an diagnostic aid, particularly for thyroid function tests. sodium Iodide are used in photography and as analytical reagents. It is also used in the measurement of the energy of gamma rays, also used in organic synthesis. | CAS: 7681-82-5 | INa | 149.894 g/mol
Det bruges som jodtilskud, slimløsende eller i sin radioaktive (I-131) form som et diagnostisk hjælpemiddel, især til test af skjoldbruskkirtelfunktion. natriumiodid bruges til fotografering og som analytiske reagenser. Det bruges også til måling af energien af gammastråler, også brugt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-82-5
Molekylær formel INa
Molekylvægt (g/mol) 149.894
MDL nummer MFCD00003532
InChI nøgle FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC navn natrium; jodid
SMIL [Na+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1300°C to 1304°C
Kemisk navn eller materiale Sodium iodide
Smeltepunkt 651°C
Fysisk form Perler
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation It is soluble in water,alcohol,and glycerin.
Formel vægt 149.89
Procent renhed 99.98%
Emballage Ampuleret under argon
Brydningsindeks 1.7745
Følsomhed Hygroscopic
Specifik vægtfylde 3.67
Tæthed 3.67