Få mere at vide
Natriumiodid, ultratørt, 99,98% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges som jodtilskud, skjoldløsende stof eller i sin radioaktive (I-131) form som diagnostisk hjælpemiddel, især til skjoldbruskkirtelfunktionstests. Natriumiodid anvendes i fotografering og som analytiske reagenser. Det anvendes også til måling af energien af gammastråler, som også anvendes i organisk syntese.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1300 °C til 1304 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium iodide |
| Smeltepunkt | 651 °C |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Ampuleret under argon |
| Brydningsindeks | 1.7745 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Specifik vægtfylde | 3.67 |
| Tæthed | 3.67 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium iodide
- Fare
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide