Få mere at vide
Natriumiodid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Iodide |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 149.8942 |