Få mere at vide
Sodium Iodide, TRC
Artikelnummer. 30004832
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004832 5 g
30012032 10 g
30007124 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30004832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6380005G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-82-5
Molekylær formel INa
Molekylvægt (g/mol) 149.89
Synonym Anayodin, Ioduril, NSC 77388, Sodium Monoiodide, Soiodin;
IUPAC navn sodium;iodide
SMIL [Na+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Iodide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Formel vægt 149.8942