missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sodium Iodide, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1304°C/1013 hPa |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Iodide |
| Smeltepunkt | 659°C |
| CAS | 7681-82-5 |
| Mængde | 100 g |
| MDL nummer | MFCD00003532 |
| Synonym | Sodium iodide, Sodium iodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.89 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 3.67 g/cm3 at 20°C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?