Få mere at vide
Descrizione
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Iodide |
| Navn note | Opfylder den analytiske specifikation for Ph.Eur. BP, USP |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | NaI |
| FN nummer | 3077 |
| Formel vægt | 149,89 g/mol |
| Procent renhed | 99 til 100,5% (kalk til det tørrede stof) |
| Grad | puriss. |
| Emballage | Plastflaske |
| Tæthed | Damptæthed: >1 (vs. luft) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium iodide
- Fare
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?