Få mere at vide
Natriumiodid, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15625310 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Pakningsstørrelse:
100g
12kg
2.5kg
500g
Artikelnummer. 15625310
Brand: Honeywell-Fluka 383112500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS reagens,≥ 99,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-82-5
Molekylær formel INa
Molekylvægt (g/mol) 149.894
MDL nummer MFCD00003532
InChI nøgle FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC navn natrium; jodid
SMIL [Na+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium iodide
Mængde 500 g
Lineær formel NaI
FN nummer UN3077
Formel vægt 149.89g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Tæthed Vapor Density: >1 (vs air)