Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium iodide dihydrate |
| Smeltepunkt | 752°C |
| Navn note | For analysis |
| Farve | Hvid |
| pH | 6 to 9 (5% aq. soln.) |
| Fysisk form | Adhering Fine Crystals |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Argentometry) |
| Lineær formel | NaI·2H2O |
| Fieser | 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 14,89 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium iodide dihydrate
- Advarsel
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide dihydrate