Få mere at vide
Sodium iodide dihydrate, 99+%, for analysis
Artikelnummer. 10032740 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10032740 100 g Glasflaske 100g
10414935 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10032740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202891000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13517-06-1 | INa·2H2O | 185.93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13517-06-1
Molekylær formel INa·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 185.93
MDL nummer MFCD00149211
InChI nøgle VEEIYHUOLCUPSA-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide dihydrate, acmc-20ajo4, i.na.2h2o, sodium dihydrate iodide, sodium iodide-water 1/1/2, sodium iodide nai ,dihydrate 9ci
PubChem CID 23685997
IUPAC navn natrium; iodid; dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium iodide dihydrate
Smeltepunkt 752°C
Navn note For analysis
Farve Hvid
pH 6 to 9 (5% aq. soln.)
Fysisk form Adhering Fine Crystals
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometry)
Lineær formel NaI·2H2O
Fieser 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 14,89
Merck Index 10, 8469
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and acetone,very soluble in nh3
Formel vægt 185.93
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 2.44
Tæthed 2.4400g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium iodide dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide dihydrate