Tekniske data
| Kogepunkt | 1300.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium iodide |
| Smeltepunkt | 661.0°C |
| pH | 6.0 to 9.0 (5% aq. soln.) |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | NaI |
| Fieser | 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 10,365; 11,488; 12,29; 13,43; 14,89; 16,86 |
| Merck Index | 15,8765 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 184 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and acetone |
| Formel vægt | 149.89 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium iodide
- Fare
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium iodide