Få mere at vide
Natriumiodid, ACS-reagens, vandfri
Artikelnummer. 15284228 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15284228 100 g 100g
15294228 500 g 500g
15274228 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15284228 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419571000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 DKK
    526.87 DKK / 100g
    Spare 38.13 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7681-82-5 ∣ INa ∣ 149,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-82-5
Molekylær formel INa
Molekylvægt (g/mol) 149.89
InChI nøgle FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC navn natrium; jodid
SMIL [Na+].[I-]
Specifikationer
Kogepunkt 1300,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium iodide
Smeltepunkt 661,0 °C
pH 6,0 til 9,0 (5 % vandig opløsning)
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 3.66
Tæthed 3.6600g/mL
Lineær formel NaI
Fieser 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 10,365; 11,488; 12,29; 13,43; 14,89; 16,86
Merck Index 15,8765
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 184 g/100 ml (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, glycerol og acetone
Formel vægt 149.89
Grad ACS/Reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium iodide
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faroangivelser
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium iodide
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.