Få mere at vide
Natriumiodid, ACS, 99,5% min
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Applikationer
- Almindeligt brugt til at forebygge jodmangel Bruges som analytiske reagenser i fremstilling af desinfektionsmidler, antiseptika, deodoranter og medicin
- Bruges i bageingredienser og som dyrefoder
- Bruges til omdannelse af alkylchlorider til alkyliodid, såsom i behandling af skjoldbruskkirtelkræft og hyperthyreose samt i scintillationsdetektorer, traditionelt i nuklearmedicin, geofysik, nuklear fysik og miljømålinger
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1300 °C til 1304 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium iodide |
| Smeltepunkt | 651 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.7745 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvidt Pulver |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium iodide
- Fare
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide