Få mere at vide
Sodium iodide, 99+%, pure, anhydrous
Artikelnummer. 10689253 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
5g
Artikelnummer. 10689253
Brand: Thermo Scientific Acros 203180025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7681-82-5 | INa | 149.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-82-5
Molekylær formel INa
Molekylvægt (g/mol) 149.89
MDL nummer MFCD00003532
InChI nøgle FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC navn natrium; jodid
SMIL [Na+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1300.0°C
Kemisk navn eller materiale Sodium iodide
Smeltepunkt 661.0°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99% min. (on dried substance) (Argentometry)
Lineær formel NaI
Fieser 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 10,365; 11,488; 12,29; 13,43; 14,89; 16,86
Merck Index 15,8765
Opløselighedsinformation Solubility in water: 184g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and acetone
Formel vægt 149.89
Procent renhed ≥99%
Grad Ren
Tab ved tørring 3% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 3.66
Tæthed 3.6600g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.