Tekniske data
| Kogepunkt | 1300,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium iodide |
| Smeltepunkt | 661,0 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 250 g |
| Tab ved tørring | 3% maks. (1 g, 105 °C, 3 timer) |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 3.66 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium iodide
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.