Få mere at vide
Natriumjodid, 99+%, ekstra rent, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterSpecifications
Specifications
| Kogepunkt | 1300 °C |
| Smeltepunkt | 661 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 6 til 9 |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 149,89 g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Damptryk | 1,3 mbar 767 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium iodide
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.