Få mere at vide
Natriumiodid, 99+% (tør vægt, vand <1,5%)
Artikelnummer. 11422857
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422857 2500 g 2500g
11402857 100 g 100g
11412857 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15480.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7681-82-5 ∣ INa ∣ 149,894 g/mol
Natriumiodid anvendes bredt til halidudveksling (Finkelstein-reaktion), for eksempel til omdannelse af alkylchlorid, allylchlorid og arylmethylchlorid til deres respektive jodid, som er forstadier til farmaceutiske og finkemiske produkter. De bruges til at forbedre effektiviteten af dannelsen af Wittig-addukter fra mindre reaktive chlorider og bromider. Passende præpartioner anvendes som næringsstoftilskud. Natriumiodid anvendes som forløber til kontrolmidlet i ab initio-emulsionspolymerisation. Natriumiodid anvendes til bestemmelse af opløst ilt i den modificerede Winkler metode, syntese af det fluorescerende farvestof coppersensor-1 (CS1) til billeddannelse af labile kobberpools i biologiske prøver samt til kløvning af estere, laktoner, carbamater og ætere i kombination med chlorotrimethylsilan.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Natriumiodid anvendes bredt til halidudveksling (Finkelstein-reaktion), for eksempel til omdannelse af alkylchlorid, allylchlorid og arylmethylchlorid til deres respektive jodid, som er forstadier til farmaceutiske og finkemiske produkter. De bruges til at forbedre effektiviteten af dannelsen af Wittig-addukter fra mindre reaktive chlorider og bromider. Passende præpartioner anvendes som næringsstoftilskud. Natriumiodid anvendes som forløber til kontrolmidlet i ab initio-emulsionspolymerisation. Natriumiodid anvendes til bestemmelse af opløst ilt i den modificerede Winkler metode, syntese af det fluorescerende farvestof coppersensor-1 (CS1) til billeddannelse af labile kobberpools i biologiske prøver samt til kløvning af estere, laktoner, carbamater og ætere i kombination med chlorotrimethylsilan.
Opløselighed
Meget opløselig i vand og flydende ammoniak. Fritopløselig i acetone, myresyre, formamid, metanol og acetonitril. Opløselig i N,N-dimethylformamid.
Bemærk
Deliquescent. Opbevar i en tæt lukket beholder. Uforenelig med stærke oxiderende midler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-82-5
Molekylær formel INa
Molekylvægt (g/mol) 149.894
MDL nummer MFCD00003532
InChI nøgle FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC navn natrium; jodid
SMIL [Na+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1300 °C til 1304 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium iodide
Smeltepunkt 651 °C
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 2500 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.7745
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 1,0 %
Tæthed 3.67
Merck Index 14,8631
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand og flydende ammoniak. Frit opløselig i acetone, myresyre, formamid, methanol og acetonitril. Opløselig i N,N-dimethylformamid.
Formel vægt 149.89
Procent renhed ≥99%
Grad Ubedømt