Få mere at vide
Natriumiodid, 99+% (tørvægt, vand< 1,5 %), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402857
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402857 100 g 100g
11412857 500 g 500g
11422857 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15480.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7681-82-5 | INa | 149.894 g/mol
Natriumiodid bruges i vid udstrækning til halogenidbytning (Finkelstein-reaktion), for eksempel ved omdannelse af et alkylchlorid, allylchlorid og arylmethylchlorid til deres respektive iodider, som er forstadier til farmaceutiske og finkemiske produkter. De bruges til at forbedre effektiviteten af dannelsen af Wittig-addukter fra mindre reaktive chlorider og bromider. Passende præparater finder anvendelse som et næringstilskud. Natriumiodid anvendes som forløber for kontrolmidlet i ab initio emulsionspolymerisation. Natriumiodid finder anvendelse ved bestemmelse af opløst oxygen i den modificerede Winkler-metode, syntese af det fluorescerende farvestof kobbersensor-1 (CS1) til billeddannelse af labile kobberpuljer i biologiske prøver og spaltning af estere, lactoner, carbamater og ethere i kombination med chlortrimethylsilan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumiodid er meget udbredt til halogenidbytning (Finkelstein-reaktion), for eksempel ved omdannelsen af et alkylchlorid, allylchlorid og arylmethylchlorid til deres respektive iodider, som er forstadier til farmaceutiske og finkemiske produkter. De bruges til at forbedre effektiviteten af dannelsen af Wittig-addukter fra mindre reaktive chlorider og bromider. Passende præparater finder anvendelse som et næringstilskud. Natriumiodid anvendes som forløber for kontrolmidlet i ab initio emulsionspolymerisation. Natriumiodid finder anvendelse ved bestemmelse af opløst oxygen i den modificerede Winkler-metode, syntese af det fluorescerende farvestof kobbersensor-1 (CS1) til billeddannelse af labile kobberpuljer i biologiske prøver og spaltning af estere, lactoner, carbamater og ethere i kombination med chlortrimethylsilan.
Opløselighed
Meget opløselig i vand og flydende ammoniak. Frit opløseligt i acetone, myresyre, formamid, methanol og acetonitril. Opløselig i N,N-dimethylformamid.
Noter
Deliquescent. Opbevares i en tæt lukket beholder. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-82-5
Molekylær formel INa
Molekylvægt (g/mol) 149.894
MDL nummer MFCD00003532
InChI nøgle FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC navn natrium; jodid
SMIL [Na+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1300°C to 1304°C
Kemisk navn eller materiale Sodium iodide
Smeltepunkt 651°C
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 1,0 %
Merck Index 14,8631
Opløselighedsinformation Very soluble in water and liquid ammonia. Freely soluble in acetone,formic acid,formamide,methanol,and acetonitrile. Soluble in N,N-dimethylformamide.
Formel vægt 149.89
Procent renhed ≥99%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.7745
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 3.67
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium iodide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide