Få mere at vide
natriumjodid,≥ 99 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11486381 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486381 1 kg -
11466381 100 g -
11476381 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486381 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219397991
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 7681-82-5 | Formula: INa | Weight: 149.894 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-82-5
Molekylær formel INa
Molekylvægt (g/mol) 149.894
InChI nøgle FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC navn natrium; jodid
SMIL [Na+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Iodide
Fysisk form Crystalline Powder
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde ≥99%
Formel vægt 149.9
Procent renhed 99.72%
Grad ACS-reagens