Få mere at vide
Natriumiodid, 99,999%, (sporstofbasis), ekstra rent
Artikelnummer. 10687284 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10687284 100 g Glasflaske 100g
10677284 1 g Glasflaske 1g
10032620 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10687284 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 212681000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Add to basket
CAS: 7681-82-5 | INa | 149,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-82-5
Molekylær formel INa
Molekylvægt (g/mol) 149.89
MDL nummer MFCD00003532
InChI nøgle FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC navn natrium; jodid
SMIL [Na+].[I-]
Specifications
Kogepunkt 1300,0 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium iodide
Smeltepunkt 661,0 °C
Navn note Extra Pure
Farve Hvid
Fysisk form Granulært pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel NaI
Fieser 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 10,365; 11,488; 12,29; 13,43; 14,89; 16,86
Merck Index 15, 8765
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 184g/100mL (25 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, glycerol og acetone
Formel vægt 149.89
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 3.66
Tæthed 3.6600g/mL