Få mere at vide
Sodium iodide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11381778
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11381778
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011665.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7681-82-5 | INa | 149.894 g/mol
Natriumiodid bruges i vid udstrækning til halogenidbytning (Finkelstein-reaktion), for eksempel ved omdannelse af et alkylchlorid, allylchlorid og arylmethylchlorid til deres respektive iodider, som er forstadier til farmaceutiske og finkemiske produkter. De bruges til at forbedre effektiviteten af dannelsen af Wittig-addukter fra mindre reaktive chlorider og bromider. Passende præparater finder anvendelse som et næringstilskud. Natriumiodid anvendes som forløber for kontrolmidlet i ab initio emulsionspolymerisation. Natriumiodid finder anvendelse ved bestemmelse af opløst oxygen i den modificerede Winkler-metode, syntese af det fluorescerende farvestof kobbersensor-1 (CS1) til billeddannelse af labile kobberpuljer i biologiske prøver og spaltning af estere, lactoner, carbamater og ethere i kombination med chlortrimethylsilan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-82-5
Molekylær formel INa
Molekylvægt (g/mol) 149.894
MDL nummer MFCD00003532
InChI nøgle FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC navn natrium; jodid
SMIL [Na+].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 1300°C to 1304°C
Kemisk navn eller materiale Sodium iodide
Smeltepunkt 651°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Very soluble in water and liquid ammonia. Freely soluble in acetone,formic acid,formamide,methanol,and acetonitrile. Soluble in N,N-dimethylformamide.
Formel vægt 149.89
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.7745
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder or beads
Tæthed 3.67