Få mere at vide
Natriumjodat, puriss pa,≥ 99,5 % (RT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15676830
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15676830 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 15676830 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 7170225G
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss. pa,≥ 99,5 % (RT)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium iodate
CAS 7681-55-2
Mængde 25 g
Molekylær formel INaO3
Lineær formel NaIO3
MDL nummer MFCD00003533
FN nummer UN1479
Synonym sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
InChI nøgle WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [O-]I(=O)=O.[Na+]
IUPAC navn natrium; iod
Molekylvægt (g/mol) 197.891
PubChem CID 23675764
ChEBI CHEBI:81708
Formel vægt 197.89g/mol
Procent renhed ≥99.5% (RT)
Emballage Glasflaske
Tæthed 4.28g/mL at 25°C