Få mere at vide
Sodium Iodate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10346340 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10346340 100 g Plast pulver krukke 100g
1 options
Artikelnummer. 10346340 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/5100/48
Tekniske data
CAS 7681-55-2
Farve Hvid
pH 5 til 8
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 100 g
Molekylær formel INaO3
MDL nummer 3533
Synonym sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
InChI nøgle WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
SMIL [O-]I(=O)=O.[Na+]
IUPAC navn natrium; iod
Molekylvægt (g/mol) 197.891
PubChem CID 23675764
ChEBI CHEBI:81708
Formel vægt 197.89g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium iodate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.