Få mere at vide
Natriumiodat, 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389277
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389277 100 g 100g
11399277 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040135.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7681-55-2 | INaO3 | 197.891 g/mol
Natriumiodat bruges i dyrefoder, fødevareindustrien. Det bruges til fremstilling af desinfektionsmidler, antiseptika og deodoranter. Det fungerer som en væsentlig del i oxidationen af aromatiske, alifatiske og alicykliske thioler. Kaliumtetrahydroborat og natriumiodat i sur vandig opløsning reagerer med cadmium for at generere kemisk damp, som er nyttig til atomfluorescensspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-55-2
Molekylær formel INaO3
Molekylvægt (g/mol) 197.891
MDL nummer MFCD00003533
InChI nøgle WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
PubChem CID 23675764
ChEBI CHEBI:81708
IUPAC navn natrium; iod
SMIL [O-]I(=O)=O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium iodate
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
FN nummer UN1479
Merck Index 14,8630
Opløselighedsinformation Soluble in water and acetone.
Formel vægt 197.89
Procent renhed ≤99%
Følsomhed Light and moisture sensitive
Tæthed 4.28 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium iodate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodate