Få mere at vide
Sodium iodate, 99%, extra pure, reagent, powder
Artikelnummer. 10697381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10697381 500 g Glasflaske 500g
10269700 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10697381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419565000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7681-55-2 | INaO3 | 197.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-55-2
Molekylær formel INaO3
Molekylvægt (g/mol) 197.89
MDL nummer MFCD00003533
InChI nøgle WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
PubChem CID 23675764
ChEBI CHEBI:81708
IUPAC navn natrium; iod
SMIL [O-]I(=O)=O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium iodate
Smeltepunkt 560.0°C
Navn note 99%
Farve Hvid
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Iodometry)
Lineær formel NaIO3
Merck Index 15, 8764
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, insoluble in alcohol
Formel vægt 197.89
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium iodate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.