Få mere at vide
Natriumbarr, 99,8% (metalbasis)
Artikelnummer. 11355778
Skift visning
Mængde:
450 g
5 x 450 g
Pakningsstørrelse:
2250g
450g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355778 5 x 450 g 2250g
11341428 450 g 450g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010342.60
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 7440-23-5 | Na | 22,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-23-5
Molekylær formel Na
Molekylvægt (g/mol) 22.99
MDL nummer MFCD00085307
InChI nøgle KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
IUPAC navn natrium
SMIL [Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium
Farve Sølv til grå
Navn note Produkt opfylder ACS-specifikationerne
Udseende Sølvgrå barr
Mængde 5 x 450 g
Lugt Lugtfri
Damptryk 1,59 hPa (1mm Hg)
Analyseprocentområde 99,8 % (metalbasis)
Form Inggot
Grad ACS