Få mere at vide
Sodium Indanylcarbinicillin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbenicillin Indanyl Sodium |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H26N2O6S.Na/c1-26(2)20(24(31)32)28-22(30)19(23(28)35-26)27-21(29)18(15-7-4-3-5-8-15)25(33)34-17-12-11-14-9-6-10-16(14)13-17;/h3-5,7-8,11-13,18-20,23H,6,9-10H2,1-2H3,(H,27,29)(H,31,32);/q;+1/p-1/t18?,19-,20+,23-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 516.1331 |