Få mere at vide
Natriumhypophosphitmonohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7232607
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11307707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014104.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 10039-56-2 | NaH{2}PO{2}^.H{2}O
Natriumhypophosphitmonohydrat bruges til strømløst nikkelbelægningsmiddel og vandbehandlingsmiddel. Det bruges også i oliefelter. Desuden bruges det som et fødevaretilsætningsstof. Derudover reducerer det nikkelioner i opløsning til metallisk nikkel på metalsubstrater såvel som på plastsubstrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 10039-56-2
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 g
Molekylær formel NaH{2}PO{2}^.H{2}O