Få mere at vide
Natriumhypofosfit monohydrat
Product Code. 11307707
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11307707 250 g 250g
11317707 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11307707 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 014104.30
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 10039-56-2 | NaH{2}PO{2}^. H{2}O
Natriumhypophosphitmonohydrat bruges til strømløst nikkelbelægningsmiddel og vandbehandlingsmiddel. Det bruges også i oliefelter. Desuden bruges det som et fødevaretilsætningsstof. Derudover reducerer det nikkelioner i opløsning til metallisk nikkel på metalsubstrater såvel som på plastsubstrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 10039-56-2
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 g
Molekylær formel NaH{2}PO{2}^.H{2}O