Få mere at vide
Natriumhypofosfit monohydrat, Puriss. P.A., Reag. Ph. eur., ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 15633020 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15633020 50 kg 50kg
15603020 100 g 100g
15623020 250 g 250g
15613020 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15633020 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3041050KG
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 10039-56-2
Molekylær formel H4NaO3P
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD06252379
InChI nøgle PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
PubChem CID 23708894
IUPAC navn natriumhydratfosfinat
SMIL O.[Na+].[O-][PH2]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hypophosphite monohydrate
Navn note Puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Mængde 50 kg
Lineær formel NH4F
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 105.99
Procent renhed >99%
Grad puriss. pa
Emballage Fiberboard Box