Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Hypophosphite Monohydrate |
| Navn note | Meets analytical specification of DAC |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | NaH2PO2 · H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 105.99g/mol |
| Procent renhed | 99 to 103% |
| Grad | puriss. |