Få mere at vide
Natriumhypophosphitmonohydrat, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10411841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10411841 100 g Plastflaske 100g
1 options
Artikelnummer. 10411841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222791000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00 DKK
    200.00 DKK / 100g
    Spare 14.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 10039-56-2 | H4NaO3P | 105,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium hypophosphite monohydrate
Smeltepunkt 90,0 °C
CAS 10039-56-2
Mængde 100 g
Molekylær formel H4NaO3P
Lineær formel NaH2PO2·H2O
MDL nummer MFCD06252379
Synonym sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1000g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 33,0 g/100 g ethylenglycol (25 °C), 9,7 g/100 g propylenglykol (25 °C), frit opløseligt i glycerol og kogende alkohol, let opløseligt i absolut alkohol, uopløseligt i ether - opløseligt i kulde
InChI nøgle PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
SMIL O.[Na+].[O-][PH2]=O
IUPAC navn natriumhydratfosfinat
Molekylvægt (g/mol) 105.99
PubChem CID 23708894
Formel vægt 105.99
Grad Analyser
Emballage Plastflaske