Få mere at vide
Natriumhypophosphitmonohydrat, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium hypophosphite monohydrate |
| Smeltepunkt | 90,0 °C |
| CAS | 10039-56-2 |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Molekylær formel | H4NaO3P |
| Lineær formel | NaH2PO2·H2O |
| MDL nummer | MFCD06252379 |
| Synonym | sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 1000g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 33,0 g/100 g ethylenglycol (25 °C), 9,7 g/100 g propylenglykol (25 °C), frit opløseligt i glycerol og kogende alkohol, let opløseligt i absolut alkohol, uopløseligt i ether - opløseligt i kulde |
| Vis mere |