Få mere at vide
Natriumhypofosfit monohydrat, 97+%, vand ca. 12-17%
Artikelnummer. 11415383
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415383 500 g 500g
11425383 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415383 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13385.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10039-56-2 | H4NaO3P | 105,99 g/mol
Natriumhypophosphitmonohydrat bruges til strømløst nikkelbelægningsmiddel og vandbehandlingsmiddel. Det bruges også i oliefelter. Desuden bruges det som et fødevaretilsætningsstof. Derudover reducerer det nikkelioner i opløsning til metallisk nikkel på metalsubstrater såvel som på plastsubstrater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10039-56-2
Molekylær formel H4NaO3P
Molekylvægt (g/mol) 105.99
MDL nummer MFCD06252379
InChI nøgle PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium phosphinite monohydrate;
IUPAC navn natriumhydrat oxophosfinit
SMIL O.[Na+].[O-][PH2]=O
Tekniske data
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Procent renhed ≥97%