Få mere at vide
Natriumhypochlorit, teknisk, opløsning, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10715731 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
Artikelnummer. 10715731
Brand: Fisher Chemical S/5040/21
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-52-9
Molekylær formel ClNaO
Molekylvægt (g/mol) 74.439
MDL nummer 11120
InChI nøgle SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC navn natrium; hypochlorit
SMIL [O-]Cl.[Na+]
Tekniske data
Smeltepunkt -16°C
Farve Gul
pH 11
Fysisk form Væske
Mængde 5 L
Emballage HDPE plastikflaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hypochlorite solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium hypochlorite